Tisk…
VWR®, Nálevky s dlouhým stonkem
Dodavatel: VWR
VWR®
221-0172EA 930 CZK
221-0172 221-0173 221-0174
VWR®, Nálevky s dlouhým stonkem
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky k filtraci
Borosilikátové sklo, třída 3.3.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • minimální teplotní roztažnost zajišťuje relativně vysokou odolnost proti změnám teploty
S hladkými vnitřními stěnami.
Certifikace: ISO 4798.