Tisk…
Násypky
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
221-0183EA 108 CZK
221-0183 221-0186 221-0188 221-0185 221-0187 221-0184
Násypky
Nálevky Násypky
Borosilikátové sklo, třída 3.3.
  • dobrá chemická odolnost
  • velmi dobrá teplotní odolnost
  • rychlé a snadné čištění
S hladkými vnitřními stěnami. Násypku lze použít pro přesypávání prášků nebo přelévání kapalin.