Veratraldehyde ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A11110.36EA
2900
CZK
A11110.36
A11110.0E
A11110.22
Veratraldehyde ≥99%
Veratraldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 120-14-9
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 281°
Beilstein Reference: 473899
Merck Reference: 14,9951
MDL No.: MFCD00003363
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Bod varu: 281 °C Bod tání: 42…46 °C Bod vzplanutí: 112 °C (233 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003363 CAS číslo: 120-14-9 EINECS: 204-373-2 Merck Index: 12,10084 |