Tisk…

Veratraldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®

Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.08525.9999
Veratraldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Veratraldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 281 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…43 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003363
CAS číslo: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Merck Index: 12,10084

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 6.3 g/l (25 °C)
Melting Point 40 - 43 °C
Molar Mass 166.17 g/mol
Boiling Point 281 °C
Flash Point 100 °C
Synonyms Veratraldehyde
Hill Formula C9H10O3
Chemical Formula 3,4-(CH3O)2C6H3CHO

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR