Tisk…
Veratraldehyde
Varování
MOLEM43971872EA 0 CZK
MOLEM43971872
Veratraldehyde
Veratraldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 281 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…43 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003363
CAS číslo: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Merck Index: 12,10084