Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%

Dodavatel: Alfa Aesar

Purity: 98+%
CAS No.: 120-25-2
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 59-63°
Beilstein Reference: 391169


Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Bod varu: 167…168 °C (13 mmHg)
Bod tání: 59…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016614
CAS číslo: 120-25-2
EINECS: 204-382-1

 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ balení Bal. VWR katalogové číslo Množství
Glass bottle for solids 25 g A10897.14
Glass bottle for solids 100 g A10897.22
Glass bottle for solids 500 g A10897.36
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Bod tání 59-63°
Hmotnost vzorce 180.20
Čí. CAS 120-25-2
Molekulový vzorec C10H12O3
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství