Tisk…
Syringaldehyde
MOLE49805673-70KGEA 0 CZK
MOLE49805673-70KG MOLE49805673 MOLE49805673-25G
Syringaldehyde
Syringaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006943
CAS číslo: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191