Tisk…

Benzoan amonný, Supelco®

Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

1.01118.1000EA 8210 CZK
1.01118.9050 1.01118.1000
Benzoan amonný, Supelco®
Benzoan amonný
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Bod tání: 197,8 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013069
CAS číslo: 1863-63-4
EINECS: 217-468-9
Merck Index: 12,00521

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR