5-Methoxysalicylic acid
MOLE54516788-25GEA
0
CZK
MOLE54516788-25G
5-Methoxysalicylic acid
5-Methoxysalicylic acid
Vzorec:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Bod varu: 327 °C (1013 hPa) Bod tání: 141…144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002459 CAS číslo: 2612-02-4 EINECS: 220-037-8 |