Tisk…
2,6-Dimethoxybenzoic acid
MOLE13772930-100GEA 0 CZK
MOLE13772930-100G
2,6-Dimethoxybenzoic acid
2,6-Dimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 180…182 °C
Hustota: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002437
CAS číslo: 1466-76-8
EINECS: 215-985-4