Tisk…
Kyselina 4-hydroxybenzoová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21814.0250EA 705 CZK
8.21814.9025 8.21814.9015 8.21814.0250 8.21814.9050 8.21814.0005 8.21814.1000 8.21814.9999
Kyselina 4-hydroxybenzoová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-hydroxybenzoová
Vzorec: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Bod varu: 336 °C (1013 hPa)
Bod tání: 210…211 °C
Hustota: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002547
CAS číslo: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 3.3 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C