Tisk…
2,5-Dihydroxybenzoic acid
MOLEM22620684EA 0 CZK
MOLEM22620684
2,5-Dihydroxybenzoic acid
2,5-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Bod varu: 339 °C (1013 hPa)
Bod tání: 202…206 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002460
CAS číslo: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 13,04409