Tisk…
3-Amino-4-chlorobenzoic acid
Varování
MOLE27137344-25GEA 0 CZK
MOLE27137344-25G
3-Amino-4-chlorobenzoic acid
3-Amino-4-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 214…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007671
CAS číslo: 2840-28-0
EINECS: 220-635-9