2,5-Dichloroaniline ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A11151.30EA
1450
CZK
A11151.30
A11151.0E
A11151.36
2,5-Dichloroaniline ≥99%
2,5-Dichloroaniline
Purity: 99%
CAS No.: 95-82-9
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 139°(282°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 250-251°
Beilstein Reference: 1447438
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007667
Vzorec:
C₆H₅Cl₂N MW: 162,02 g/mol Bod varu: 250…251 °C Bod tání: 48…52 °C Hustota: 1,54 Bod vzplanutí: 139 °C (282 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007667 CAS číslo: 95-82-9 EINECS: 202-455-2 UN: 3442 ADR: 6.1,II |