Tisk…
Hledali jste: Potřeby potravinářské
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: A mixture of natural coconut puree and maltodextrin. Use at a concentration of 15 to 30 g/L.
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Reusable drinking straws are made from borosilicate glass 3.3.
Katalogové číslo: (APOSBIPB852-100G)
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: A mixture of natural banana puree and maltodextrin. Use at a concentration of 30 to 50 g/L.
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Dodavatel: HUPFER METALLWERKE
Popis: Stainless steel 18/10.
Dodavatel: SEMADENI
Popis: PP, translucent or white.
Katalogové číslo: (LAMA2147)
Dodavatel: LAMAPLAST
Popis: Made of HDPE, white.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom