Tisk…
VWR® VWB, Lázně vodní
Dodavatel: VWR
VWR®
462-0241EA 16580 CZK
462-0241 462-0244
VWR® VWB, Lázně vodní
Lázně Lázně vodní, nemíchané
Vodní lázně s dvojitou stěnou, vnitřní prostor z nerezové oceli a vnější z ocelových plátů s povrchovou úpravou. Teplota je rovnoměrně distribuována pomocí plochého topného tělesa. Electronické ovládání PID s možností digitálního nastavení teploty zaručuje teplotní stabilitu.
  • teplotní rozsah od 5 nad okolní teplotu do 100 °C
  • digitální indikátor teploty se třemi nastavenými hodnotami
  • v režimu pohotovosti displej zobrazuje zbytkové teplo, také ukazuje, když jsou zařízení a ohřev zapnutý
  • teplotní stálost: ±0,2 K
  • zobrazení a nastavení teploty 0,1 °C
A digital timer can be set so that the water bath will maintain the required temperature after the timer alarm has sounded. The baths have a drain cock and are protected against ‘running dry’ as the heater automatically switches off if the liquid is low. Note: Baths are classified Safety Class 1, allowing unattended operation when used with non flammable liquids.
Informace o dodávce: v základní verzi s průhledným polykarbonátovým víkem a odnímatelnou poličkou.
Upozornení: *RT = okolní teplota