Tisk…
2,5-Difluoroanisole ≥98%
Varování
A14255.06EA 1430 CZK
A14255.06
2,5-Difluoroanisole ≥98%
2,5-Difluoroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 75626-17-4
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4755
Boiling Point: 72-73°/25mm
Beilstein Reference: 4383722
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042561
Vzorec: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Bod varu: 72…73 °C (25 mmHg)
Bod vzplanutí: 40 °C (104 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042561
CAS číslo: 75626-17-4
UN: 1993
ADR: 3,III