Tisk…
2-Fluoro-4-nitrophenol
Dodavatel: Molekula
MOLE43304392-5GEA 0 CZK
MOLE43304392-5G
2-Fluoro-4-nitrophenol
2-Fluoro-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Bod tání: 118…118,5 °C
MDL Number: MFCD00051970
CAS číslo: 403-19-0