Tisk…
2-Fluorophenol
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERCA13797000EA 1180 CZK
EHERCA13797000
2-Fluorophenol
2-Fluorophenol
Vzorec: C₆H₅FO
MW: 112,1 g/mol
Bod varu: 151 °C (1013 hPa)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002155
CAS číslo: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 2810
ADR: 6.1,II