Tisk…
3-Iodobenzoic acid
MOLEM77238188EA 0 CZK
MOLEM77238188
3-Iodobenzoic acid
3-Iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Bod varu: 337 °C (1013 hPa)
Bod tání: 186…188 °C
Hustota: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002496
CAS číslo: 618-51-9
EINECS: 210-555-2