Tisk…
Papíry filtrační pro kvalitativní analýzu
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
516-0304EA 705 CZK
516-0304 516-0822 516-0288 516-0301 516-0804 516-0810 516-0293 516-0286 516-0803 516-0841 516-0880 516-0832 516-0826 516-0824 516-0845 516-0818 516-0839 516-0284 516-0813 516-0296 516-0298 516-0281 516-0287 516-0800 516-0280 VWRU28310-015 VWRU28331-060 516-0350 516-0351 516-0290 516-0812 516-0802 516-0833 516-0309 516-0277 516-0285 516-0300 516-0278 516-0821 516-0840 516-0819 516-0815 516-0349 516-0827 516-0807 516-0806 516-0820 516-0823 VWRU28310-106 516-0310 516-0836 516-0289 516-0808 516-0830 516-0843 516-0811 VWRU28310-128 516-0837 516-0835 516-0282 VWRU28331-106 516-0809 516-0294 516-0302 516-0299 516-0825 516-0297 516-0834 516-0805 516-0291 516-0307 516-0828 516-0801 516-0283 516-0305 516-0817 516-0303 516-0279 VWRU28310-081 516-0814 516-0842 516-0292 516-0816 516-0308 516-0276 516-0306 516-0838 516-0831 516-0295 516-0844 516-0829
Papíry filtrační pro kvalitativní analýzu
Filtry Papíry filtrační Papír kvalitativní filtrační
Grade 402 a 302: Skládaný - obecná kvalita pro kvalitativní
postupy. Vhodný pro většinu sulfidů. Stanovení
celkového obsahu tuku v mlékárenských
výrobcích.
Grade 403 a 313: Skládaný - pro rutinní laboratorní práci,
vhodný pro požadavky studentů v obecné
chemii.
Grade 410 a 305: filtrace oxidů mědi (Copper l), síranu olovnatého, síranu barnatého, uhličitanu manganu a dalších analytických úloh. Vhodné pro extrémně náročné filtrace a pro přečištění vína.
Grade 413 a 303: Skládaný - pro léky, farmaceutické
přípravky, roztoky, tinktury, chromatografii
a bezproteinové filtrace v klinických
laboratořích. Skládaný - pro rutinní laboratorní práci,
vhodný pro požadavky studentů v obecné
chemii.
Grade 415 a 301: Pro filtraci hrubých sraženin, jako jsou hydroxid hlinitý, uhličitan kobaltu, jodid rtuti, hydroxid hořečnatý, atd.
Grade 417: Pro rychlou filtraci, kde není vyžadováno zadržení velmi jemných částic.
Grade 307: Skládaný - pro pivovarnický průmysl.
Grade 600 a 310: Filtrační papír pro kvalitativní analýzy pro každodenní praxi v laboratořích, na univerzitách nebo v nemocnicích. Vyroben ze 100% celulózy bez pojiva.
Grade 315: Pro filtraci gelových nebo hrubých sraženin.