Anilin 99+% ACS
Dodavatel: ABCR GMBH
|
Nebezpečí
|
ABCRAB207948.0100EA
0
CZK
ABCRAB207948.0100
36238.K2
36238.AE
36238.AP
Anilin 99+% ACS
Anilin
Purity: 99+%
CAS No.: 62-53-3
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.021
Refractive Index: 1.5860
Melting Point: -6°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 605631
Merck Reference: 14,659
UN No.: 1547
MDL No.: MFCD00007629
Vzorec:
C₆H₅NH₂ MW: 93,13 g/mol Bod varu: 183…184 °C Bod tání: –6 °C Hustota: 1,021 Bod vzplanutí: 70 °C (158 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007629 CAS číslo: 62-53-3 EINECS: 200-539-3 UN: 1547 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,00661 |