Tisk…
Stříkačkové filtry, Acrodisc® MS
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Acrodisc®
514-0287EA 5410 CZK
514-0287 514-0627
Stříkačkové filtry, Acrodisc® MS
Filtry Filtry stříkačkové
Certifikované stříkačkové filtry, velmi slabě extrahovatelné, pro LC-MS.
  • potlačení/navýšení slabých iontů
  • vynikající chemická odolnost, lze použít jak s organickými, tak s vodnými roztoky
  • nízká vazba proteinu
Vodou vlhčená PTFE membrána s HDPE krytem.
Balení: Zkumavky nízko extrahovatelné, v každé je 10 filtrů. Každá zkumavka je utěsněna víčkem k ochraně filtrů, dokud nejsou připraveny k použití .