Tisk…
VWR®, Špičky pipetovací
Dodavatel: VWR
VWR®
613-0278EA 2110 CZK
613-0278 613-0279 613-0830 VWRU53503-790 613-0831 613-1647 613-1646 613-0272 613-0273 613-0274 613-0277 613-0300 613-0267 613-0301 613-1634 613-0302 VWRU83007-382 613-0304 VWRU83007-386 613-0260 613-0261 613-0265 613-0266 732-0505 732-0504 732-0506 613-0726 VWRU89368-996 613-0334 613-0335 613-0731 613-0732 613-0336 613-0337 613-0734 613-0339 613-0735 613-0736 613-0296 613-0298 613-0331 613-0299 613-0332 89087-530 83007-376 89087-532 736-0206 53509-132 613-2104 53509-130 613-2106 613-0723 732-0500 613-0287 732-0502 613-0288 613-0749 VWRU53509-009 613-2137 VWRU37001-528 613-0357 613-0358 613-0359 613-0239 613-0636 613-0637 613-0350 613-0230 613-2136 613-0750 613-2135 613-0738 613-0739 613-0344 613-0345 613-0340 613-0341 613-0342 613-0343 613-2150 53508-920 53508-922 613-0259 613-0252 613-0253 613-0892 82018-840 613-0638 613-2149 613-0366 613-2148 613-0246 613-0247 613-0368 613-0369 613-0248 613-0889 613-2143 613-0240 613-2145 613-0241 613-0362 613-0242 613-2144 613-0364 613-0243 613-2146
VWR®, Špičky pipetovací
Špičky pipetovací
Všechny špičky jsou vyráběny z vysoce kvalitního 100% čistého PP v lékařské kvalitě. Jsou tvarovány ve velice kvalitních formách. Tyto špičky lze použít tam, kde práce vyžaduje vyšší standardy.
  • přátelské vůči životnímu prostředí díky použití čisté pryskyřice
  • širší těsnicí část zajišťuje lepší a dlouhotrvající těsnicí efekt bez protékání
  • garantováno bez stop DNA, DNáz, RNáz, endotoxinů a těžkých kovů
  • testovány na kontaminaci endotoxiny (pyrogen)
  • pryskyřice jsou testovány na kontaminaci kovy
  • špičky s graduací: díky graduaci lze provádět vizuální kontrolu přesnosti pipetování
  • certifikáty s výsledky zkoušek jsou provázány s číslem šarže
Položky (špičky a krabičky) lze autoklávovat při teplotě 122 °C maximálně po dobu 20 minut při tlaku 1 bar.
Macro špičky 1 - 5 a 5 - 10 ml) jsou dodávány v kompozitních obalech (lepenka). Tyto stojany nelze autoklávovat.
Poznámka: Použijte parní cyklus. Předměty nechte oschnout na vzduchu. Nepoužívejte cyklus pro mytí skla nebo horkovzdušný cyklus, mohlo by dojít k deformaci plastu při dlouhodobém vystavení vysokým teplotám.
Typy špiček:
Bevel Point: špičky se zkoseným hrotem zadržují méně kapaliny a jsou dobrou volbou pro různé druhy úkonů.
UltraFine: špičky s ultra jemným hrotem a nezkoseným koncem a velmi tenkým oddílem na konci jsou velmi ohebné. To pomáhá dokonalému vyprázdnění špičky.
FlexTop: špičky s jedinečně tenkou a flexibilní horní částí se přizpůsobí a drží na pipetě jako žádná jiná špička. Tento design umožňuje nasazení a odhození špičky bez používání manuální síly, která časem může vést ke zdravotním problémům.
Wide orifice: špičky s extra širokým otvorem umožňují pipetování makrofágů nebo přilnavých DNA vzorků. Zkosený konec zamezuje přenosu viskózních roztoků.
Balení:
Bulk (sáček): špičky jsou dodávány buď v uzavíratelném PE sáčku (1000 ks) nebo v jednom velikém pytli v lepenkové přepravce (10000 ks). Tento typ balení není vhodný pro dlouhodobé skladování špiček.
Krabička (96 + 192 špiček/krabička): krabičky se zaoblenými hladkými rohy mají pevné a odolné panty a ergonomické zavírání s pojistkou, za které se nezachytávají rukavice. Jsou dostatečně pevné na to, aby byly opakovaně autoklávovány. Samostatný inzert do krabičky má zkosené vrchní hrany a extra pevný povrch pro multikanálové pipetování.
Krabička stohovatelná: Tyto vysoce kvalitní krabičky musí být složeny uživatelem. Stačí vložit náplně do krabičky. Díky tomu, že nedochází ke kontaktu, můžete pracovat bez obav z kontaminace rukavicemi nebo rukami. Tyto krabičky jsou velmi stabilně postaveny na pracovním stole, takže můžete pipetovat přímo z krabičky.
Krabička stohovatelná, náplň: Tyto náplně jsou jednodušší verze stohovatelných krabiček. Připraveny k snadnému použití a doplnění stohovatelných krabiček.
Náplně Next Generation: Doplňovací systém Next Generation pro doplnění VWR krabičky nebo krabičky jiné značky novými špičkami. Systém navržený s nízkou uhlíkovou stopou je ideální způsob eliminace tvorby odpadů v laboratoři. Je možné je používat bez rukavic - náplně Next Generation lze používat bez kontaktu s novými špičkami. Znovu uzavíratelný obal zabírá malý prostor na pracovním stole, a tak pomáhá maximálně využít úložný prostor v laboratořích.
Jednotlivě balené: Špičky jsou jednotlivě balené v zatavených PE sáčcích. Sterilizované zářením.