Jednotka k testování těsnosti pipet PLT (Pipette Leak Tester) pro pipety na principu „vzduchového polštáře umožňuje denní kontrolu pipet a poskytuje záruku spolehlivosti pipetování mezi rutinními kalibracemi. Jednotka je schopná detekovat a vyčíslit i nejmenší netěsnosti.
- testované mezní hodnoty pro všechny komerčně dostupné jednokanálové a multikanálové pipety v objemovém rozpětí 1 μl až 10 ml jsou již nastaveny
- testování může probíhat s nasazenou špičkou nebo bez, snazší diagnostika příčin netěsnosti
- výsledky testu během sekund
- volitelný software (PLTconnect) usnadňuje dokumentaci zkoušek těsnosti
Informace pro objednávání: jednotka je dodávána se všemi typy adaptérů (adaptér 4kanálové pipety je volitelný) k testování těsnosti pipet se špičkou (připojená) nebo bez špičky, 2 zátkami (pro validaci přístroje), 3 náhradními PE filtry pro adaptéry pipet, univerzálním AC adaptérem, certifikátem kvality a návodem k obsluze.