Chcete se opět přihlásit?
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "4-ethanoyloxy-3-5-6-6-tetramethyl-6-4-8-12-trimethyltridecyl-benzo-b-oxacyclohexan"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"8"
Třídit podle:
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   DL-α-Tocopherol acetate
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   CAS No.: 52225-20-4
MDL No.: MFCD00072042
Flash Point: >110°C
Appearance: Clear light yellow to light green Viscous liquid
Sto...
Dodavatel:  MP Biomedicals
Popis:   D-α-tocopherol is the predominant form of vitamin E in plasma and tissues. This product is a semi-synthetic acetate ester of naturally occuring α-toco...
Dodavatel:  MP Biomedicals
Popis:   Tocopherol acetate has properties similar but not identical to α-tocopherol.
Katalogové číslo: (SAFF29992-50G-F)
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   DL-α-Tocopherol acetate
Měrná jednotka:  1 * 50 g
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   DL-α-Tocopherol acetate
Katalogové číslo: (SUPL47786)
Dodavatel:  SUPELCO
Popis:   DL-α-Tocopherol acetate
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (USPH1667701)
Dodavatel:  U.S. Pharmacopeia
Popis:   DL-α-Tocopherol acetate
Měrná jednotka:  1 * 250 mg
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 8