Tisk…
Peroxodisíran amonný
Dodavatel: G Bioscienes
Nebezpečí
Synonyms: Ammonium persulphate
P011-BEA 1250 CZK
P011-B
Peroxodisíran amonný
Peroxodisíran amonný
Vzorec: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Bod tání: 120 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003390
CAS číslo: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg