Tisk…
1,2-Epoxytetradecane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL260266-100MLEA 0 CZK
SIAL260266-100ML
1,2-Epoxytetradecane, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxytetradecane
Vzorec: C₁₄H₂₈O
MW: 212,38 g/mol
Bod varu: 95 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037524
CAS číslo: 3234-28-4
EINECS: 221-781-6