Tisk…
L-Fenylalanin, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L-α-Fenylalanin
91331-25GEA 2360 CZK
91331-25G
L-Fenylalanin, Supelco®
L-Fenylalanin
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 173 °C
Hustota: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064227
CAS číslo: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271