4,4'-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL515388-5GEA
2880
CZK
SIAL515388-5G
4,4'-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone
Vzorec:
C₁₇H₂₀N₂S MW: 284,43 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040477 CAS číslo: 1226-46-6 EINECS: 214-962-6 |