Tisk…
(±)-2-Bromoisovaleric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL251003-25GEA 2920 CZK
SIAL251003-25G
(±)-2-Bromoisovaleric acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Bromoisovaleric acid
Vzorec: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
MDL Number: MFCD00004210
CAS číslo: 565-74-2
EINECS: 209-291-0
UN: 3261
ADR: 8,II