Diethyl bromomalonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD91209-25GEA
1890
CZK
SIALD91209-25G
SIALD91209-100G
Diethyl bromomalonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl bromomalonate
Vzorec:
C₇H₁₁BrO₄ MW: 239,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009138 CAS číslo: 685-87-0 EINECS: 211-683-1 |