Diethyl dibromomalonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL412708-25MLEA
3400
CZK
SIAL412708-25ML
Diethyl dibromomalonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl dibromomalonate
Vzorec:
C₇H₁₀Br₂O₄ MW: 317,96 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015154 CAS číslo: 631-22-1 EINECS: 211-151-9 UN: 3265 ADR: 8,II |