DL-α-Tocopherol acetate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
A14505.14EA
1470
CZK
A14505.14
A14505.36
A14505.22
DL-α-Tocopherol acetate 97%
DL-α-Tocopherol acetate
Vzorec:
C₃₁H₅₂O₃ MW: 472,75 g/mol Bod varu: >300 °C Bod tání: –28 °C Hustota: 0,960 Bod vzplanutí: 210 °C (410 °F) |
MDL Number:
MFCD00072042 CAS číslo: 7695-91-2 EINECS: 231-710-0 |