(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L19300.06EA
4050
CZK
L19300.06
L19300.03
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Vzorec:
C₁₂H₁₃N MW: 171,24 g/mol Bod varu: 152…153 °C (11 mmHg) Hustota: 1,060 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00064114 CAS číslo: 3886-70-2 EINECS: 223-425-5 ADR: 8,III |