Tisk…
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17024.03EA 1460 CZK
L17024.03 L17024.06
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Bod varu: 90 °C (0,15 mmHg)
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085366
CAS číslo: 3082-62-0
ADR: 8,III