Tisk…
β-Ionone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALI12603-100GEA 1760 CZK
SIALI12603-100G
β-Ionone, Sigma-Aldrich®
β-Ionone
Vzorec: C₁₃H₂₀O
MW: 192,30 g/mol
MDL Number: MFCD00001549
CAS číslo: 79-77-6
EINECS: 201-224-3