Tisk…
α-Ionone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW259411-1KG-KEA 0 CZK
SIALW259411-1KG-K SIALW259411-100G-K
α-Ionone, Sigma-Aldrich®
α-Ionone
Vzorec: C₁₃H₂₀O
MW: 192,3 g/mol
MDL Number: MFCD00001565
CAS číslo: 127-41-3
EINECS: 204-841-6