Tisk…
1-Methyl-2-phenylindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL404888-10GEA 1050 CZK
SIAL404888-10G
1-Methyl-2-phenylindole, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-phenylindole
Vzorec: C₁₅H₁₃N
MW: 207,27 g/mol
MDL Number: MFCD00022892
CAS číslo: 3558-24-5
EINECS: 222-618-1