Tisk…
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
Varování
MOLE14706101-5GEA 8030 CZK
MOLE14706101-5G
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Vzorec: C₁₈H₁₆N₅BrS
MW: 414,33 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011964
CAS číslo: 298-93-1
EINECS: 206-069-5