3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L11939.03EA
1600
CZK
L11939.03
L11939.06
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) ≥98%
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Vzorec:
C₁₈H₁₆N₅BrS MW: 414,33 g/mol Bod tání: ∼ 195 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011964 CAS číslo: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |