Tisk…
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H27558.03EA 2570 CZK
H27558.03
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde 95%
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Bod tání: 33…37 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039890
CAS číslo: 824-54-4