Tisk…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL579955-5GEA 4610 CZK
SIAL579955-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₃N₂O₂
MW: 216,12 g/mol
MDL Number: MFCD01075729
CAS číslo: 320-47-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III