4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL590185-5GEA
6010
CZK
SIAL590185-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃F₃N₂O₂ MW: 216,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD05664270 CAS číslo: 320-36-5 |