4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL346357-5GEA
1390
CZK
SIAL346357-5G
SIAL346357-1G
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₉F₃O₂ MW: 266,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075353 CAS číslo: 84392-17-6 |