Tisk…

Isovalerophenone, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

SIAL59920-10MLEA 2550 CZK
SIAL59920-10ML
Isovalerophenone, Sigma-Aldrich®
Isovalerophenone
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃
MW: 162,23 g/mol
Bod varu: 236,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2 °C
Hustota: 0,966 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026486
CAS číslo: 582-62-7
EINECS: 209-489-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR