Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
Acetofenon
12  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazený filtr vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK. (V rámci rozbalovací nabídky lze najednou vybírat z více kritérií)
SearchResultCount:"12"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Acetofenon ≥99%
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   Acetofenon ≥98%, pure
Katalogové číslo: (SAFF00790-250ML)
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   Acetofenon
Měrná jednotka:  1 * 250 ml
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   Acetofenon
Katalogové číslo: (SAFF00800-250ML)
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   Acetofenon
Měrná jednotka:  1 * 250 ml
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   Acetofenon
Katalogové číslo: (LACH40002CT0M10001)
Dodavatel:  LACH-NER S.R.O.
Popis:   Acetofenon
Měrná jednotka:  1 * 1 l
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   Acetofenon
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 12
  1  2  Další