Tisk…
3-Chlorotoluene
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Varování
EHERC11521000EA 1070 CZK
EHERC11521000
3-Chlorotoluene
3-Chlorotoluene
Vzorec: C₇H₇Cl
MW: 126,59 g/mol
Bod varu: 161 °C (1013 hPa)
Bod tání: –47,8 °C
Hustota: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 47 °C
MDL Number: MFCD00000595
CAS číslo: 108-41-8
EINECS: 203-580-5
UN: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02190