Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, StatZorb®
Dodavatel: Contec
StatZorb®
115-3035EA 74490 CZK
115-3035
Utěrky pro čisté prostory, StatZorb®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
The StatZorb wipe is made from polyester fabric combined with a conductive fibre knitted in a specially designed grid pattern that minimises 'hot spots'.
  • Polyesterová tkanina má extrémně nízký obsah částic i extrahovatelných látek
  • Antistatická tkanina je odolná proti oděru a chemikáliím
  • Laserem řezané okraje utěsňují částice na okraji utěrky
Oboustranná antistatická utěrka. Odpor povrchu je 4,3×10⁷. Neutralizace statického náboje trvá maximálně 1,5 s.
Ubrousky se perou a balí v čisté místnosti ISO třídy 4 pro velmi nízké úrovně částic a vláken. Ubrousky jsou ideální pro suché utírání citlivých elektronických součástek a obecné čištění v oblastech citlivých na ESD. Jsou také vhodné pro použití při výrobě diskových jednotek nebo MR hlav.
Suitable for use in ISO cleanroom Class 3 to 5 environments.