Toluen, EMPLURA®, Extra Pure, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08323.1000EA
919
CZK
1.08323.9950
1.08323.1000
1.08323.9190
1.08323.9011
1.08323.6025
1.08323.2500
Toluen, EMPLURA®, Extra Pure, Supelco®
Toluen
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Vzorec:
C₆H₅CH₃ MW: 92,14 g/mol Bod varu: 110,6 °C (1013 hPa) Bod tání: –95 °C Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008512 CAS číslo: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 12,09667 |
![]() |